Z742442
Incu-Shaker™ Mini dedicated platform
for 5 x 500 mL Erlenmeyer flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Productos recomendados
Características
for 5 x 500 mL Erlenmeyer flasks
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific H1000-P-500
Categorías relacionadas
Descripción general
Dedicated platform for the Incu-Shaker Mini that features a non-slip rubber coated surface, ideal for tissue culture flasks, petri dishes and staining trays.
Información legal
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)