Z741352
Accuris™ Analytical Balance
weighing capacity 210 g, AC/DC input 115 V AC, US 2-pin plug
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel weighing plate
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific W3100-210
intervalo de medida
resolution: 0.0001 g
intervalo de medición de la capacidad de pesada
210 g
outside size
32 cm (12.5 in.) × 47 cm (18.5 in.) × 28 cm (11 in.)
plato de pesaje diám.
90 mm (3.5 in.)
Descripción general
Leveling feet on the rear of the balance extend laterally to provide stability, and a sensitive leveling bubble aids in the leveling process.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)