Z682594
Ace evaporating flask, pear-shaped
capacity 1000 mL, joint: ST/NS 24/40, poly-coated, heavy wall
Sinónimos:
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped, bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
pear-shaped flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Büchi equivalent, 20730
capacidad
1000 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)