Z682438
Ace vapor duct tube, for condenser "A" assembly
joint: ST/NS 29/32, L 160 mm, fits Büchi® models R-210/R-215
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante / nombre comercial
Büchi equivalent, 46964
Longitud
160 mm
Descripción general
The vapor duct tube accessories are for Büchi® condenser "A" assemblies, and will fit either Büchi evaporator models R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Combi-clips: not included.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)