Z675970
Rotating 4-way racks
Large tubes
Sinónimos:
tube rack
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
Holds 10 x 10-13 mL tubes
Holds 10 x 13.5 mm tubes
Holds 2 x 29 mm tubes
Holds 2 x 50 mL tubes
Holds 6 x 15-20 mL tubes
Holds 6 x 16 mm tubes
Holds 8 x 10-15 mL tubes
Holds 8 x 20 mm tubes
Large tubes
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS29040A
tamaño
224x110x110 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)