Z567426
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 5 mm, L 178 mm
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
quartz tube
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 703-PQ-7
Longitud
178 mm
D.E.
5 mm
inclinación
51 μm
tubo diám.
5 mm
pared grosor × concentricidad × curvatura
0.38 mm × 51 μm × 51 μm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)