Z567183
Ace round-bottom pressure flask
with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 100 mL
Sinónimos:
Pressure flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
esterilidad
non-sterile
Características
closure type PTFE plug seal
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 841507
capacidad
100 mL
Diámetro
62 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Replacement FETFE O-rings:
Ace-Thred #Product #
7 Z504661
15 Z504858
25 Z505056
14 Z504742
210 Z505021
220 Z505110
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These flasks should never be used if scratched or otherwise damaged.
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)