Documentos clave
Z566497
ECO funnel system
capacity 4 L, cap diam. 4 in., pkg of 1 ea
Sinónimos:
ECO Funnel, Funnel System
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
envase
pkg of 1 ea
tapón diám.
4 in.
capacidad
4 L
Categorías relacionadas
Descripción general
Components:
  • 4 in. funnel and cap (red), 38-430
  • 4 L LDPE container
  • Secondary container
  • Base
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1