Documentos clave
Z563099
J-KEM® thermocouple probe
Single-element, thermocouple type, T, diam. × L 1/8 in. × 6 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
descripción
PTFE-coated
Características
thermocouple type T
fabricante / nombre comercial
J-Kem
diám. × L
1/8 in. × 6 in.
Información legal
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)