Documentos clave
Z562726
Tubos para RMN Wilmad® 5 mm de diámetro, economía
frequency 300 MHz
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materiales
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad WG-1226-8
Parámetros
300 MHz frequency
Longitud
8 in.
inclinación
13 μm
concentricidad
51 μm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.43 mm , N51A glass
Descripción general
Los tubos tienen fondos redondos e incluyen un punto de marcado pulido con chorro de arena para etiquetar las muestras. Tubos que miden 9 pulgadas (22,86 cm) de longitud para la preparación de patrones y para usar con colectores de descarga. Los tubos de RMN Wilmad económicos y desechables se utilizan mejor para espectroscopia de RMN de alto rendimiento. (Todos los tubos económicos vienen con tapones)
caps included.
Información legal
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)