Documentos clave
Z555770
Ace reaction flask head
capacity 2,000-4,000 mL, center joint: ST/NS 45/50, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
Sinónimos:
flask lab, lab flask, reaction flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiales
glass
three-neck (in-line)
Junta
center joint: ST/NS45/50
side Joints: ST/NS24/40 (2)
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 651228
capacidad
2,000-4,000 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)