Z552755
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 24/40, GL 18 thread
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Junta
male joint: ST/NS24/40
Adaptador
GL 18 thread
Categorías relacionadas
Descripción general
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)