Z552445
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 2 ‑ 3 L, immersion L 125 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Junta
joint ST/NS24/40
Características
fits flask 2 ‑ 3 L
Categorías relacionadas
Descripción general
Knobbed on sides for easy handling.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)