Z550124
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 4-8 μm
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Productos recomendados
Materiales
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
disco diám.
30 mm
embudo capacidad
30 mL
vástago diám.
10 mm
tamaño de poro
4-8 μm porosity
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)