Z549673
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 14/20
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Junta
male joint: ST/NS14/20
Descripción general
For high-vacuum applications. Features a high-vacuum PTFE valve. For use with 1/4in. I.D. tubing.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)