Documentos clave
Z517453
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS29/32
Al total
310 mm
condensador de dedo frío L × diám.
250 mm × 80 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For reactions using low-boiling solvents.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)