Documentos clave
Z509043
Sigma-Aldrich
Pipette bulb
volume 3 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiales
natural rubber
thimble blue
envase
pkg of 24 ea
fabricante / nombre comercial
200-3A
bulbo D.I.
7 mm
volumen
3 mL
Descripción general
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3