Documentos clave
Z506850
Sigma-Aldrich
Quick Press SS collar
diam. 7 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
técnicas
IR spectroscopy: suitable
Diámetro
7 mm
Descripción general
Replacement part for Z506796 Quick Press die set, diam. 7 mm
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)