Documentos clave
Z418641
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
angled, capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
glass (Clear)
round bottom flask
three angled neck
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
50 mL
Aplicación
Aldrich® three-neck round-bottom flask has been used during the synthesis of polyurethane expandable sealer (PES) polymer.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)