Z403040
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 3,000 mL, plastic-coated glass, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Productos recomendados
Materiales
pear-shaped
plastic-coated glass
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Büchi 25263
capacidad
3000 mL
volumen
3,000 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)