Merck
Z402974
Sigma-Aldrich
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 250 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
glass
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Büchi 08754
capacidad
250 mL
volumen
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)