Z400734
Chromatography funnel
volume 960 mL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
Productos recomendados
Materiales
polypropylene (Unbreakable)
técnicas
LPLC: suitable
capacidad
960 mL
vástago L
50 mm
parte superior D.E.
168 mm
volumen
960 mL
Descripción general
Use for solvent addition in flash chromatography. Designed to not disturb the top layer of the column; a perforated stem with a closed-end permits solvent to pour down column walls.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)