Z288209
Bomba de vacío de PTFE sólido KNF Laboport®
pumping speed 34 L/min, AC/DC input 115 V AC
Sinónimos:
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
About This Item
Productos recomendados
Características
CE compliant
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
KNF
disponibilidad
not available in EU
Parámetros
≤1.5 torr vacuum
34 L/min pumping speed
L × An × Al
13 in. × 6.7 in. × 8.7 in.
peso
27 lb (12.3 kg)
Descripción general
Características y beneficios
- Solid PTFE headsPTFE coated diaphragm.
- Oil-free operation ensures pumped medium will stay pure.
- New multi-port valve system with Kalrez disks improves flow and reliability.
- Two stages.
- 0 mm I.D. hose barbs on ports.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)