Documentos clave
Z285552
Sigma-Aldrich
Glas-Col® StirMantles
for flask size, 250 mL, AC/DC input 115 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
entrada CA/CC
115 V
Características
CSA approved
for flask size 250 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Glas-Col 100D TEM102
disponibilidad
not available in EU
stirring range measuring range
50-750 rpm
intervalo de medición de la temperatura
≤450 °C (internal operating)
Parámetros
50-750 rpm speed
salida
180 watts
Descripción general
An electromagnetic stirring system that combines heating and stirring in one mantle. Includes StirMantle and connecting cords. Order a StirControl II and a temperature controller separately.
Información legal
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)