Documentos clave
Z285072
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O extension support
for flask size, 250 ‑ 300 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Materiales
steel
Características
for flask size 250 ‑ 300 mL
fabricante / nombre comercial
Glas-Col 100E0525
Descripción general
The steel support rings with fabric strap basket hold spherical and hemispherical mantles. Attach to lattice systems or ring stands.
Información legal
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)