Z274739
WILMAD® 10mm diam. NMR tubes
frequency 400 MHz, L 8 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 513-5PP-8
Parámetros
400 MHz frequency
Longitud
8 in.
inclinación
25 μm
concentricidad
51 μm
tubo diám.
10 mm
pared grosor
0.46 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)