Z274402
WILMAD® 3mm diam. NMR tubes
frequency 500 MHz, L 9 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass tube
colorless tube
feature
neck thread push fit
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
Wilmad 328-PP-9
parameter
500 MHz frequency
L
9 in.
camber
13 μm
concentricity
25 μm
tube diam.
3 mm
wall thickness
0.29 mm
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)