Z274321
WILMAD® 3mm diam. NMR tubes
frequency 300 MHz, L 7 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass tube
colorless tube
feature
neck thread push fit
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
Wilmad 307-PP-7
parameter
300 MHz frequency
L
7 in.
camber
25 μm
concentricity
51 μm
tube diam.
3 mm
wall thickness
0.29 mm
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)