Documentos clave
Z273627
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 2 mm
Sinónimos:
borosilicate beads
About This Item
Código UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate
envase
pack of 1 ea
Diámetro
2 mm
Descripción general
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)