Z256188
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 12 mL, thread for 15-425
About This Item
Materiales
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 144 ea
D.E. × Al
19 mm × 65 mm
volumen
12 mL
Adaptador
thread for 15-425
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)