Z246581
Nickel crucible
low form, capacity 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
capacidad
250 mL
diám. × Al
82 mm × 60 mm
grosor
0.035 in.
Descripción general
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)