Z243914
Tanque de desarrollo de la TLC Aldrich® TLC - cilíndrico
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 21.0 cm
Sinónimos:
Cylindrical TLC tank
About This Item
Productos recomendados
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
O.D. × H
6.5 cm × 21.0 cm
Categorías relacionadas
General description
Puede usarse como cámara de coloración. Hecha de vidrio y provista de tapadera. Tamaño compacto que ofrece buena visibilidad de la placa y mínimo consumo de disolvente.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
replacement part