Z202657
Aldrich® low form dewar flask
capacity 850 mL, cylindrical, depth 7 1/2 cm
Sinónimos:
Cryogenic Dewar Flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Junta
Joints neck (75)
esterilidad
non-sterile
Características
fits flask 500 mL
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.I.
13 cm
capacidad
850 mL
Profundidad
7 1/2 cm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)