Z202622
Aldrich® Luer lock adapter
male joint: ST/NS 24/40 to male Luer lock
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Junta
male joint: ST/NS24/40 to male Luer lock
Descripción general
PTFE needle valve and 11/2 in. (38 mm) drip tip.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)