Documentos clave
Z191388
Sigma-Aldrich
Adjustable Jacobs® chuck
Fits 3/8in. diam. motor shaft
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
Características
Fits 3/8in. diam. motor shaft
Descripción general
Accepts 1/16 to 3/8in. diam. stirrer rods.
Información legal
Jacobs is a registered trademark of Jacobs
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)