Z189812
Scienceware® industrial and lab funnel
white polyethylene, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
white polyethylene
grado
industrial grade
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H14716-0000
embudo Al × D.E.
13 cm × 36 cm
vástago Al × D.E.
14 cm × 5.1 cm
Descripción general
Molded, 1/4 in. PE funnel provides a greater range of chemical resistance. Fits any 2 in. drum opening.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)