Z177342
Scienceware® micro funnel
top I.D. 24 mm, stem diam. 4.5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F14685-0024
vástago diám.
4.5 mm
parte superior D.I.
24 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)