Documentos clave
Z177024
LDPE wash bottles
capacity 500 mL, Wide-mouth
Sinónimos:
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
Materiales
low-density polyethylene bottle
natural bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Junta
Joints threaded neck (53)
Características
label no label
vented
with cap
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F11620-0500
capacidad
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)