Z154075
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 35/20
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Junta
joint: SJ35/20
Categorías relacionadas
Descripción general
For use with Z137294, and for Ace pressure filter/drying funnels.
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)