Z137375
Ace precision-ground shaft
diam. × L 6 mm × 318 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Productos recomendados
Materiales
glass
descripción
With button
Características
for flask size 50 ‑ 250 mL
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 953406
diám. × L
6 mm × 318 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)