Documentos clave
Z115053
Sigma-Aldrich
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 0.3 mL, thread for 13-425, diam. × H 13 mm × 35 mm, pkg of 12 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 12 ea
diám. × Al
13 mm × 35 mm
volumen
0.3 mL
Adaptador
thread for 13-425
Descripción general
  • Graduated.
  • Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
  • PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Información legal
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)