Documentos clave
Z114006
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 100 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 52 mm × 95 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
borosilicate glass bottle
descripción
USP Type I
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
capacidad
100 mL
diám. × Al
52 mm × 95 mm
volumen
100 mL
color
clear
Adaptador
opening for 20 mm
Descripción general
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)