Saltar al contenido
Z106909
Aldrich® large-capacity cold trap
bulb capacity 500 mL, with 50 mm O-ring joint
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104812
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
feature
The hose barb O.D. is 1/2 in. and tapers up to 11/16 in. The I.D. is 1/4 in.
bulb O.D.
102 mm
bulb capacity
500 mL
General description
With removable cold-fingers and a choice of 55/50 joint or 50 mm O-ring joint. Traps with O-ring joint include pinch clamp. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Dewar flask F9651 is recommended for use with 500 mL capacity cold traps.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aldrich® large-capacity cold trap
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)