Z100315
Distilling column
L 200 mm, joint: ST/NS 19/22 Clear-Seal joints
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS19/22 Clear-Seal joints
Longitud
200 mm
D.E.
30 mm
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)