WIM327PP725
WILMAD® 3mm diam. NMR tubes
frequency 400 MHz, L 7 in.
Sinónimos:
low volume NMR tube, microsample NMR tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
envase
pack of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 327-PP-7-25
Parámetros
400 MHz frequency
Longitud
7 in.
inclinación
25 μm
concentricidad
25 μm
tubo diám.
3 mm
pared grosor
0.29 μm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)