Documentos clave
WHA9916-1302
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.2 μm, pack of 100 ea
Sinónimos:
13 mm syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polyethersulfone membrane
esterilidad
sterile
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
9916-1302
Diámetro
13 mm
tamaño de poro
0.2 μm
Características y beneficios
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Otras notas
Suitable for volumes of 10 mL or less
Información legal
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)