WHA7184014
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 142 mm diam
Sinónimos:
Whatman filter, Z746037, membrane filters, syringe filter
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.45 μm, diam. 142 mm
Materiales
plain white
Características
hydrophilic
envase
pack of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 7184-014
Whatman Article No. 28420745 (US reference)
Diámetro
142 mm
tamaño de poro
0.45 μm
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)