Documentos clave
WHA1822849
Filtros de microfibra de vidrio Whatman® , sin aglutinante, grado GF/C.
Grade GF/C Sheets, 102 x 254 mm, 50/pk
Sinónimos:
Z740942, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
borosilicate glass
sheets
description
GF/C grade: medium to fast, high loading
sterility
non-sterile
packaging
pack of 50
manufacturer/tradename
Whatman 1822-849
Whatman Article No. 28418394 (US reference)
W × L
102 mm × 254 mm
thickness
0.26 mm
pore size
1.2 μm
suitability
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
General description
Grado GF/C: Los filtros de vidrio FG/C de calidad de papel de filtro 1.2 μm
Cytiva’ Whatman ofrecen retención de partículas finas, un buen caudal y capacidad de carga. Los papeles de filtro GF/C favorecen el análisis de sólidos suspendidos totales.
Features and Benefits
  • Ampliamente utilizado como filtro de sólidos suspendidos totales para aplicaciones analíticas tanto de agua potable como de aguas residuales.
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
Other Notes
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Legal Information
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)