WHA1822037
Whatman® glass microfiber grade GF/C filter discs 1.2 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 37 mm diam
Sinónimos:
Z242357, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Filtros de microfibra de vidrio Whatman® , sin aglutinante, grado GF/C., Grade GF/C circles, 37 mm, 100/pk
Materiales
borosilicate glass
circles
descripción
GF/C grade: medium to fast, high loading
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1822-037
Whatman Article No. 28418378 (US reference)
Diámetro
37 mm
grosor
0.26 mm
tamaño de poro
1.2 μm
idoneidad
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Descripción general
Cytiva’ Whatman ofrecen retención de partículas finas, un buen caudal y capacidad de carga. Los papeles de filtro GF/C favorecen el análisis de sólidos suspendidos totales.
Características y beneficios
- Ampliamente utilizado como filtro de sólidos suspendidos totales para aplicaciones analíticas tanto de agua potable como de aguas residuales.
- Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)