Documentos clave
WHA1821914
Filtros de microfibra de vidrio Whatman® , calidad GF/B.
sheets, L × W 460 mm × 570 mm
Sinónimos:
Z752932
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiales
borosilicate glass
sheets
esterilidad
non-sterile
envase
pk of 5
fabricante / nombre comercial
Whatman 1821-914
Whatman Article No. 28418367 (US reference)
L × An
460 mm × 570 mm
grosor
0.68 mm
tamaño de poro
1.0 μm
Descripción general
Grado GF/ B: 1,0 μm
Tres veces más grueso que el GF/A con mayor resistencia a la humedad y una capacidad de carga significativamente mayor. Combina la retención de partículas finas con un buen caudal. Particularmente útil cuando se requiere clarificación de líquidos o cuantificación de sólidos para suspensiones muy cargadas de partículas finas. Puede utilizarse como una membrana de prefiltración finamente retentivo. Se utiliza en técnicas de LSC donde se requiere una gran capacidad de carga.
Características y beneficios
  • Nominal particle retention of 1.0 µm
  • Appropriate for liquid clarification and/or liquid scintillation
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)